Merck
ENA429359089
Enamine
(2-methyl-2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1768,00 €
5 G
2613,00 €
10 G
3875,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-187060-100MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1768,00 €
5 G
2613,00 €
10 G
3875,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
149.58
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-187060-100MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7N5.ClH/c1-8-6-3(2-4)5-7-8;/h2,4H2,1H3;1H
Clave InChI
QWWYJFASNBPMAX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187060
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187060
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)