ENA429358691
Enamine
2-chloro-3-hydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-186398-100MG
158,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-186398-100MG
158,60 €
Iupac Name
2-chloro-3-hydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one
Inchi Code
1S/C13H7ClO3/c14-10-5-9-7-3-1-2-4-8(7)13(16)17-12(9)6-11(10)15/h1-6,15H
Clave InChI
RMVBXXJNOAXYHY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186398
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)