Merck
ENA428683590
Enamine
2-methoxy-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethan-1-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
230,10 €
250 MG
327,60 €
500 MG
516,10 €
1 G
661,70 €
2.5 G
1298,70 €
5 G
1922,70 €
10 G
2850,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-185933-100MG
230,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
230,10 €
250 MG
327,60 €
500 MG
516,10 €
1 G
661,70 €
2.5 G
1298,70 €
5 G
1922,70 €
10 G
2850,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-185933-100MG
230,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-methoxy-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H9NO2S/c1-9-4-5(8)6-7-2-3-10-6/h2-3,5,8H,4H2,1H3
Clave InChI
CPBLBIZMGLWKAW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185933
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185933
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)