ENA428683471
Enamine
2-hydroxybutanimidamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-185436-100MG
335,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-185436-100MG
335,40 €
Iupac Name
1,1-diaminobutan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(7)4(5)6;/h4H,2,5-6H2,1H3;1H
Clave InChI
KQQSIIOYLIEKOY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185436
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)