Merck
ENA428683366
Enamine
3-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
154,70 €
250 MG
219,70 €
500 MG
410,80 €
1 G
547,30 €
2.5 G
1072,50 €
5 G
1586,00 €
10 G
2351,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-184445-100MG
154,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
154,70 €
250 MG
219,70 €
500 MG
410,80 €
1 G
547,30 €
2.5 G
1072,50 €
5 G
1586,00 €
10 G
2351,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-184445-100MG
154,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
149-150
Iupac Name
3-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-7-8-2-1-3-9(6-8)13-5-4-12-10(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,12,14)
Clave InChI
UXXIHDNWWGDWOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184445
Melting Point
149-150
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184445
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)