Merck
ENA428683080
Enamine
3-tert-butyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
5 G
2818,40 €
10 G
4179,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-183041-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
5 G
2818,40 €
10 G
4179,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-183041-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
161-162
Iupac Name
3-tert-butyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-12(2,3)10-8-6-4-5-7-9(8)13-11(10)14/h4-7,13-14H,1-3H3
Clave InChI
QJGBZCCQYOHTAB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183041
Melting Point
161-162
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183041
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)