ENA428074462
Enamine
tert-butyl 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-182165-100MG
81,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-182165-100MG
81,90 €
mp
27-30
Iupac Name
tert-butyl 3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19NO2/c1-14(2,3)17-13(16)15-9-8-11-6-4-5-7-12(11)10-15/h4-7H,8-10H2,1-3H3
Clave InChI
HTDOHIVUPFBSNR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182165
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)