ENA428074180
Enamine
3-bromo-5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c6-5-7-4(9-8-5)3-1-2-3/h3H,1-2H2
Clave InChI
SKWIAZWIYKVAIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178808
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)