ENA428073659
Enamine
3-(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-180874-100MG
335,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-180874-100MG
335,40 €
Iupac Name
3-(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O2.ClH/c13-9(3-4-10-5-9)8-11-7(12-14-8)6-1-2-6;/h6,10,13H,1-5H2;1H
Clave InChI
JAYNKANINYRRED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180874
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)