Merck
ENA428073166
Enamine
2-(4-bromophenyl)propanedinitrile
Seleccione un Tamaño
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1310,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-177799-50MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1310,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.06
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-177799-50MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
86-88
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9H5BrN2/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-12/h1-4,8H
Clave InChI
ZOZOWXUZIYDYRQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177799
Melting Point
86-88
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177799
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)