Merck
ENA428072869
Enamine
5-phenyl-4H,7H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-154098-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-154098-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
318-320
Iupac Name
5-phenyl-4,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H10N4O/c17-7-10-6-16-12(13-8-14-16)15-11(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8H,6H2,(H,13,14,15)
Clave InChI
DDSDBUWZBWJQKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154098
Melting Point
318-320
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154098
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)