Merck
ENA428072682
Enamine
(2-methyl-3-nitrophenyl)methanamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1533,50 €
5 G
2247,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-174804-100MG
294,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1533,50 €
5 G
2247,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-174804-100MG
294,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2-methyl-3-nitrophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-6-7(5-9)3-2-4-8(6)10(11)12/h2-4H,5,9H2,1H3
Clave InChI
NRAKQVUYBPWPJN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174804
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174804
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)