ENA428072571
Enamine
2-{1,4-dioxaspiro[4.5]decan-6-yl}ethan-1-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-170389-100MG
331,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-170389-100MG
331,50 €
Iupac Name
2-(1,4-dioxaspiro[4.5]decan-6-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H18O3/c11-6-4-9-3-1-2-5-10(9)12-7-8-13-10/h9,11H,1-8H2
Clave InChI
RQUYFWFESBKKAW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170389
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)