Merck
ENA428072493
Enamine
6-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H,4H,5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-177080-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.68
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-177080-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-chloro-1-methyl-5-phenyl-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Inchi Code
1S/C12H9ClN4O/c1-16-10-9(7-14-16)11(18)17(12(13)15-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
Clave InChI
NVCRLNIXHSXEDW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177080
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177080
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)