Merck
ENA424045701
Enamine
methyl 2-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1,2-oxazole-5-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1212,40 €
2.5 G
2333,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-175346-100MG
448,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1212,40 €
2.5 G
2333,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-175346-100MG
448,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
120-124
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-oxo-2,3-dihydroisoxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO4/c1-7-5(8)3-4(11-7)6(9)10-2/h3H,1-2H3
Clave InChI
SXTMQZLBHCRFQB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175346
Melting Point
120-124
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175346
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)