Merck
ENA424045309
Enamine
4-amino-2-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-152193-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-152193-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-amino-2-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9N3O2/c9-6-5(8(12)13)3-10-7(11-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,12,13)(H2,9,10,11)
Clave InChI
UIBWDPBARXUJRG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152193
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152193
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)