Merck
ENA424045248
Enamine
tert-butyl N-(3-aminopropoxy)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-aminopropoxycarbamate
Inchi Code
1S/C8H18N2O3/c1-8(2,3)13-7(11)10-12-6-4-5-9/h4-6,9H2,1-3H3,(H,10,11)
Clave InChI
OKYUIKBFUVQYSQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173682
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173682
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)