ENA423210359
Enamine
[1-(pyrimidin-2-yl)piperidin-4-yl]methanamine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-173650-100MG
81,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-173650-100MG
81,90 €
Iupac Name
[1-(2-pyrimidinyl)-4-piperidinyl]methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N4.2ClH/c11-8-9-2-6-14(7-3-9)10-12-4-1-5-13-10;;/h1,4-5,9H,2-3,6-8,11H2;2*1H
Clave InChI
BTMPTBVFEBPRFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173650
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)