ENA423210005
Enamine
2-{[1-(trifluoromethyl)cyclohexyl]oxy}acetic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-172097-100MG
444,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-172097-100MG
444,10 €
Iupac Name
2-((1-(trifluoromethyl)cyclohexyl)oxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H13F3O3/c10-9(11,12)8(15-6-7(13)14)4-2-1-3-5-8/h1-6H2,(H,13,14)
Clave InChI
MDGHIKUJJNJWBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172097
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)