Merck
ENA423209901
Enamine
2-(propan-2-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-171757-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.7
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-171757-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-isopropylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO2S/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)13(10,11)12/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
VHORYVBOBIUIDS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171757
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171757
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)