Merck
ENA423201943
Enamine
4-{[1-(2-chlorophenyl)ethyl]amino}butan-2-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
209,30 €
250 MG
297,70 €
500 MG
549,90 €
1 G
705,90 €
2.5 G
1384,50 €
5 G
2047,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-161929-100MG
209,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
209,30 €
250 MG
297,70 €
500 MG
549,90 €
1 G
705,90 €
2.5 G
1384,50 €
5 G
2047,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.73
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-161929-100MG
209,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-{[1-(2-chlorophenyl)ethyl]amino}-2-butanol
Inchi Code
1S/C12H18ClNO/c1-9(15)7-8-14-10(2)11-5-3-4-6-12(11)13/h3-6,9-10,14-15H,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
GDXOJKNKDADUND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-161929
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-161929
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)