Merck
ENA423200623
Enamine
2-chloro-6-(difluoromethoxy)pyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.54
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(difluoromethoxy)pyrazine
Inchi Code
1S/C5H3ClF2N2O/c6-3-1-9-2-4(10-3)11-5(7)8/h1-2,5H
Clave InChI
MRDQDPBPRWTUPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160237
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160237
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)