ENA423200607
Enamine
2-(3-bromo-4-methylphenyl)acetic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-160174-100MG
98,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-160174-100MG
98,30 €
Iupac Name
(3-bromo-4-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-6-2-3-7(4-8(6)10)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
POUORGSHKJVFIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160174
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)