Merck
ENA423200376
Enamine
4-tert-butylpiperidin-2-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
399,10 €
250 MG
568,10 €
500 MG
895,70 €
1 G
1149,20 €
2.5 G
2251,60 €
5 G
3331,90 €
10 G
4942,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-157948-100MG
399,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
399,10 €
250 MG
568,10 €
500 MG
895,70 €
1 G
1149,20 €
2.5 G
2251,60 €
5 G
3331,90 €
10 G
4942,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-157948-100MG
399,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
134-138
Iupac Name
4-(tert-butyl)piperidin-2-one
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-9(2,3)7-4-5-10-8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
Clave InChI
WCAYVLDBIHEGGQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157948
Melting Point
134-138
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157948
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)