Merck
ENA423200317
Enamine
7-amino-8,8-dimethyl-2-oxabicyclo[4.2.0]octane-7-carboxylic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-157820-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.71
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-157820-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-amino-8,8-dimethyl-2-oxabicyclo[4.2.0]octane-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO3.ClH/c1-9(2)7-6(4-3-5-14-7)10(9,11)8(12)13;/h6-7H,3-5,11H2,1-2H3,(H,12,13);1H
Clave InChI
BDIBRLUXQWFEJQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157820
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157820
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)