Merck
ENA423200110
Enamine
methyl 3-(5-chloro-3-methyl-1,2-oxazol-4-yl)propanoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
128,70 €
250 MG
184,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
475,80 €
2.5 G
932,10 €
5 G
1381,90 €
10 G
2047,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-155520-100MG
128,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
128,70 €
250 MG
184,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
475,80 €
2.5 G
932,10 €
5 G
1381,90 €
10 G
2047,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-155520-100MG
128,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 3-(5-chloro-3-methyl-4-isoxazolyl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H10ClNO3/c1-5-6(8(9)13-10-5)3-4-7(11)12-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
RWOBUEZNLUUHEW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155520
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155520
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)