Merck
ENA423200095
Enamine
9-oxo-9,10-dihydroacridine-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1017,40 €
2.5 G
1949,50 €
5 G
2863,40 €
10 G
4224,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-155310-100MG
380,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1017,40 €
2.5 G
1949,50 €
5 G
2863,40 €
10 G
4224,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-155310-100MG
380,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
326-328
Iupac Name
9-hydroxyacridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO3/c16-13-9-3-1-2-4-11(9)15-12-6-5-8(14(17)18)7-10(12)13/h1-7H,(H,15,16)(H,17,18)
Clave InChI
KNRDPQQUAODUQR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155310
Melting Point
326-328
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155310
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)