ENA413174557
Enamine
3-tert-butyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-87256-100MG
110,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-87256-100MG
110,50 €
Iupac Name
3-tert-butyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C6H9ClN2S/c1-6(2,3)4-8-5(7)10-9-4/h1-3H3
Clave InChI
UYKIHTIBSFJBND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87256
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)