Merck
ENA413171967
Enamine
4-methoxycyclohexane-1-carbonyl chloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
83,20 €
250 MG
118,30 €
500 MG
187,20 €
1 G
239,20 €
2.5 G
470,60 €
5 G
695,50 €
10 G
1032,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-156728-100MG
83,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
83,20 €
250 MG
118,30 €
500 MG
187,20 €
1 G
239,20 €
2.5 G
470,60 €
5 G
695,50 €
10 G
1032,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.64
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-156728-100MG
83,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO2/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
DRGGCXKJFXNNFI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156728
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156728
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)