Merck
ENA413171471
Enamine
[(oxan-4-yl)methyl]hydrazine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
159,40 €
250 MG
207,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-156158-100MG
159,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
159,40 €
250 MG
207,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.65
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-156158-100MG
159,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O.ClH/c7-8-5-6-1-3-9-4-2-6;/h6,8H,1-5,7H2;1H
Clave InChI
WJMXOXCSAWAEQN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156158
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156158
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)