Merck
ENA413170957
Enamine
2-(1,2-oxazol-5-yl)pyridine
Seleccione un Tamaño
100 MG
376,50 €
250 MG
518,20 €
500 MG
788,60 €
1 G
999,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-154271-100MG
376,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
376,50 €
250 MG
518,20 €
500 MG
788,60 €
1 G
999,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-154271-100MG
376,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(5-isoxazolyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c1-2-5-9-7(3-1)8-4-6-10-11-8/h1-6H
Clave InChI
HWJIRKAEXNLKKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154271
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154271
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)