Merck
ENA413170929
Enamine
1-(3-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
184,60 €
250 MG
262,60 €
500 MG
413,40 €
1 G
530,40 €
2.5 G
1037,40 €
5 G
1535,30 €
10 G
2280,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-154169-100MG
184,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
184,60 €
250 MG
262,60 €
500 MG
413,40 €
1 G
530,40 €
2.5 G
1037,40 €
5 G
1535,30 €
10 G
2280,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-154169-100MG
184,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(3-methyl-1-piperazinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-7-5-10(4-3-9-7)6-8(2)11/h7-9,11H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
HMDZCMMVIPVAFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154169
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154169
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)