Merck
ENA413170892
Enamine
1-benzylpyrrolidine-2-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
350,50 €
250 MG
483,10 €
500 MG
734,00 €
1 G
929,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-154049-100MG
350,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
350,50 €
250 MG
483,10 €
500 MG
734,00 €
1 G
929,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-154049-100MG
350,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-benzylpyrrolidine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N2/c13-9-12-7-4-8-14(12)10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-8,10H2
Clave InChI
UWHFYOCFQGYYIH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154049
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154049
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)