ENA413170641
Enamine
2-amino-6-tert-butylphenol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-153159-100MG
179,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-153159-100MG
179,40 €
Iupac Name
2-amino-6-(tert-butyl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-10(2,3)7-5-4-6-8(11)9(7)12;/h4-6,12H,11H2,1-3H3;1H
Clave InChI
NMZKXPBRFGSRTR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153159
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)