Merck
ENA413170527
Enamine
1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine
Seleccione un Tamaño
50 MG
492,20 €
100 MG
713,20 €
250 MG
999,20 €
500 MG
1547,80 €
1 G
1972,90 €
2.5 G
3822,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-152797-50MG
492,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
492,20 €
100 MG
713,20 €
250 MG
999,20 €
500 MG
1547,80 €
1 G
1972,90 €
2.5 G
3822,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
148.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-152797-50MG
492,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
284-286
Iupac Name
1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H8N4/c1-11-5-3-2-4-9-6(5)10-7(11)8/h2-4H,1H3,(H2,8,9,10)
Clave InChI
IYQKHZOGAWOVTF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152797
Melting Point
284-286
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152797
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)