ENA413170409
Enamine
6-bromo-2-ethoxypyrimidin-4-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-152512-50MG
396,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-152512-50MG
396,50 €
Iupac Name
6-bromo-2-ethoxy-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H8BrN3O/c1-2-11-6-9-4(7)3-5(8)10-6/h3H,2H2,1H3,(H2,8,9,10)
Clave InChI
MTZSCNINMYSGGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152512
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)