Merck
ENA413166021
Enamine
2-(2,6-dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
23,40 €
1 G
23,40 €
500 MG
23,40 €
250 MG
23,40 €
2.5 G
37,70 €
5 G
71,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-140491-100MG
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
23,40 €
1 G
23,40 €
500 MG
23,40 €
250 MG
23,40 €
2.5 G
37,70 €
5 G
71,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.53
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-140491-100MG
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(2,6-dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2.ClH/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12;/h1-4H,11-12H2;1H
Clave InChI
NYZDDPZZOZSIQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140491
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140491
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)