ENA413165917
Enamine
tert-butyl N-(2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)carbamate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-141290-100MG
331,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-141290-100MG
331,50 €
Iupac Name
tert-butyl (2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H18N2O2S/c1-6-8-12-7(2)9(16-8)13-10(14)15-11(3,4)5/h6H2,1-5H3,(H,13,14)
Clave InChI
NXORJPOEGFGNGQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141290
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)