Merck
ENA413165162
Enamine
2-sulfanyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.18
Número MDL:
Iupac Name
2-sulfanyl-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H3F3N2S/c8-7(9,10)5-2-1-4(3-11)6(13)12-5/h1-2H,(H,12,13)
Clave InChI
LYUHYNMEAAVQKK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130083
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130083
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)