Merck
ENA413164801
Enamine
5-[2-(benzyloxy)phenyl]imidazolidine-2,4-dione
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,00 €
250 MG
433,70 €
500 MG
663,80 €
1 G
840,60 €
2.5 G
1603,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-139258-100MG
318,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,00 €
250 MG
433,70 €
500 MG
663,80 €
1 G
840,60 €
2.5 G
1603,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-139258-100MG
318,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-(2-(benzyloxy)phenyl)-1H-imidazole-2,4-diol
Inchi Code
1S/C16H14N2O3/c19-15-14(17-16(20)18-15)12-8-4-5-9-13(12)21-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,19H,10H2,(H2,17,18,20)
Clave InChI
DBDZUTJSXIXPKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139258
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139258
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)