Merck
ENA410543153
Enamine
5-bromo-7-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1122,70 €
2.5 G
2158,80 €
5 G
3171,50 €
10 G
4682,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-139497-100MG
418,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1122,70 €
2.5 G
2158,80 €
5 G
3171,50 €
10 G
4682,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.07
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-139497-100MG
418,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-bromo-7-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7BrO3/c1-5-2-6(11)3-7-8(10(12)13)4-14-9(5)7/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
ISGQFYMPLVYMOW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139497
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139497
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)