Merck
ENA410543005
Enamine
5-ethoxyquinolin-8-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1672,60 €
5 G
2452,60 €
10 G
3616,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-138835-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1672,60 €
5 G
2452,60 €
10 G
3616,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-138835-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-ethoxy-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-2-14-10-6-5-9(12)11-8(10)4-3-7-13-11/h3-7H,2,12H2,1H3
Clave InChI
VFWGSTJBADWOAX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138835
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138835
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)