ENA410542615
Enamine
tert-butyl N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]carbamate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-135891-100MG
126,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-135891-100MG
126,90 €
Iupac Name
tert-butyl (1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-5-14-8-6-7-10(14)9-13-11(15)16-12(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3,(H,13,15)
Clave InChI
BPRMDAOAWMQXAJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135891
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)