Merck
ENA410542470
Enamine
5-amino-6-methylpyridine-2-carboxamide
Seleccione un Tamaño
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-120843-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-120843-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-amino-6-methyl-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-4-5(8)2-3-6(10-4)7(9)11/h2-3H,8H2,1H3,(H2,9,11)
Clave InChI
LPDJXUUDOSPDTQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120843
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120843
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)