Merck
ENA408615976
Enamine
3-aminopropanimidamide dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1140,90 €
2.5 G
2192,60 €
5 G
3222,20 €
10 G
4758,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-136886-100MG
423,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1140,90 €
2.5 G
2192,60 €
5 G
3222,20 €
10 G
4758,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.05
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-136886-100MG
423,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
180-181
Iupac Name
prop-1-ene-1,1,3-triamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C3H9N3.2ClH/c4-2-1-3(5)6;;/h1H,2,4-6H2;2*1H
Clave InChI
BHVDQECEYYGSHO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136886
Melting Point
180-181
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136886
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)