Merck
ENA408615651
Enamine
3-methoxy-2,2-dimethylpropanenitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
120,40 €
250 MG
154,20 €
500 MG
247,80 €
1 G
344,00 €
2.5 G
631,30 €
5 G
913,40 €
10 G
1332,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-135862-100MG
120,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
120,40 €
250 MG
154,20 €
500 MG
247,80 €
1 G
344,00 €
2.5 G
631,30 €
5 G
913,40 €
10 G
1332,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
113.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-135862-100MG
120,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-methoxy-2,2-dimethylpropanenitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-6(2,4-7)5-8-3/h5H2,1-3H3
Clave InChI
CEMLHCYKDRPMSS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135862
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135862
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)