ENA405194539
Enamine
[1-(pyridin-2-yl)cyclopropyl]methanamine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-134354-100MG
253,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-134354-100MG
253,00 €
Iupac Name
[1-(2-pyridinyl)cyclopropyl]methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.2ClH/c10-7-9(4-5-9)8-3-1-2-6-11-8;;/h1-3,6H,4-5,7,10H2;2*1H
Clave InChI
ZDJNSWOPKUVHDO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134354
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)