Merck
ENA405193912
Enamine
2-[(2-methylbutan-2-yl)amino]propanoic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1212,40 €
2.5 G
2333,00 €
5 G
3428,90 €
10 G
5063,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-133507-100MG
448,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1212,40 €
2.5 G
2333,00 €
5 G
3428,90 €
10 G
5063,00 €
About This Item
Peso molecular:
195.69
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-133507-100MG
448,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-pentylalanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-5-8(3,4)9-6(2)7(10)11;/h6,9H,5H2,1-4H3,(H,10,11);1H
Clave InChI
UFLKEGKARUGHBN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133507
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133507
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)