Merck
ENA402267844
Enamine
3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)morpholine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
362,20 €
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1247,50 €
2.5 G
2401,90 €
5 G
3531,60 €
10 G
5213,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-133343-50MG
362,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
362,20 €
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1247,50 €
2.5 G
2401,90 €
5 G
3531,60 €
10 G
5213,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.64
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-133343-50MG
362,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
183-184
Iupac Name
3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O2.ClH/c1-5-9-7(10-12-5)6-4-11-3-2-8-6;/h6,8H,2-4H2,1H3;1H
Clave InChI
OQRNWDMNCNQFLO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133343
Melting Point
183-184
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133343
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)