ENA402267843
Enamine
N,N-dimethyl-1-[(4-nitronaphthalen-1-yl)sulfanyl]formamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-133158-100MG
305,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-133158-100MG
305,50 €
Iupac Name
S-(4-nitronaphthalen-1-yl) dimethylcarbamothioate
Inchi Code
1S/C13H12N2O3S/c1-14(2)13(16)19-12-8-7-11(15(17)18)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
VIIIGDIYUQQOBE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133158
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)